Learn More
Corning™ Sachets de prélèvement
Sachets de prélèvement avec trois ports utilisés pour les applications biopharmaceutiques
Marque: Corning™ 91-200-82
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les sachets de prélèvement Corning sont disponibles en format suspension 2D en différents volumes et types de connecteurs.
Spécification
100 L | |
Tubulure flexible scellable à chaud | |
1 de chaque | |
Tubulures flexibles scellables à chaud, résistantes aux produits chimiques de 60 l x dia. int. 0,5 x dia. ext. 0,75 po et 40 l x dia. int. 0,12 x dia. ext. 0,25 po, raccord Luer femelle avec raccord cannelé de 0,15 po, vanne gonflable, bouchon Luer femelle non respirant avec bouchon MPX femelle et connecteur MPX mâle avec 0,5 po |
Applications biopharmaceutiques | |
ULDPE | |
1/boîte | |
À l’unité |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Corning™ Sachets de prélèvement > ULDPE ; 100 L
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu