Learn More
BRAND™ Tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis
En verre sodocalcique. Les tubes de culture en verre sodocalcique avec bouchon à vis BRAND™ comprennent un bouchon à vis en polypropylène avec un joint en élastomère blanc et un filetage GL. Autoclavable à 121°C.
Marque: BRAND™ 113943
110.34 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En verre sodocalcique.
- Comprend un bouchon à vis en polypropylène avec joint en élastomère blanc et filetage GL.
- Autoclavable (121°C).
Spécification
Polypropylène | |
Verre sodocalcique | |
GL 18 | |
Bouchon à vis |
180 mm | |
100/Bte | |
18 mm | |
Tube de culture |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant