Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel
Conservez la forme du flacon avec ce flacon à col étroit en verre en PEBD Kautex™ avec bouchon naturel. Le flacon souple, compressible et étanche peut être utilisé pour la distribution, les adhésifs, l’envoi d’échantillons, le transport et le stockage.
Marque:  Kautex™ 2000770506
Code produit. 12651510
  • 22.20€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Bouchon standard conditionné en sachet en PE avec flacon
  • Le bouchon compte-gouttes compatible ou le bouchon de pissette peuvent être achetés séparément
  • Flexible
  • Bonnes propriétés de conservation de la forme
  • Étanche
  • LPDE
  • Col étroit
  • Couleur : naturel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
250 ml
25 mm
PEBD
1 par unité
1 par unité
Rond
Flacon
61,3mm
Naturel
Bouchon
210/boîte
Flacon
Oui
140 mm
25 mm
Bouchon à vis
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel > Capacité : 250 ml