Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel
Conservez la forme du flacon avec ce flacon à col étroit en verre en PEBD Kautex™ avec bouchon naturel. Le flacon souple, compressible et étanche peut être utilisé pour la distribution, les adhésifs, l’envoi d’échantillons, le transport et le stockage.
Marque: Kautex™ 2000770501
Description
- Bouchon standard conditionné en sachet en PE avec flacon
- Le bouchon compte-gouttes compatible ou le bouchon de pissette peuvent être achetés séparément
- Flexible
- Bonnes propriétés de conservation de la forme
- Étanche
- LPDE
- Col étroit
- Couleur : naturel
Spécification
20 ml | |
14mm | |
PEBD | |
1 par unité | |
1 par unité | |
Rond | |
Flacon | |
31,5mm |
Naturel | |
Bouchon | |
1800/boîte | |
Flacon | |
Oui | |
56,5 mm | |
14 mm | |
Bouchon à vis |