Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel
Conservez la forme du flacon avec ce flacon à col étroit en verre en PEBD Kautex™ avec bouchon naturel. Le flacon souple, compressible et étanche peut être utilisé pour la distribution, les adhésifs, l’envoi d’échantillons, le transport et le stockage.
Marque:  Kautex™ 2000770502
Code produit. 17828097
  • 1280.00€ / 1400 pièces
Expédition estimée: 13-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Bouchon standard conditionné en sachet en PE avec flacon
  • Le bouchon compte-gouttes compatible ou le bouchon de pissette peuvent être achetés séparément
  • Flexible
  • Bonnes propriétés de conservation de la forme
  • Étanche
  • LPDE
  • Col étroit
  • Couleur : naturel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
30 ml
14 mm
PEBD
1 unité
1 unité
Rond
Flacon
33.5 mm
Naturel
Bouchon
1400/Cs.
Flacon
Oui
68.5 mm
14 mm
À vis
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel > Capacity: 30 mL