Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel
Conservez la forme du flacon avec ce flacon à col étroit en verre en PEBD Kautex™ avec bouchon naturel. Le flacon souple, compressible et étanche peut être utilisé pour la distribution, les adhésifs, l’envoi d’échantillons, le transport et le stockage.
3.05€ - 1400.00€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Comprend | Bouchon |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 1 par unité |
Conditionnement | Flacon |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17868097
|
Kautex™
2000770501 |
20 ml |
1400.00€
1800 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12634820
|
Kautex™
2000770501 |
20 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
17828097
|
Kautex™
2000770502 |
30 ml |
1280.00€
1400 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10032483
|
Kautex™
2000770505 |
200 ml |
17.95€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17808117
|
Kautex™
2000770505 |
200 ml |
544.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
12651510
|
Kautex™
2000770506 |
250 ml |
22.20€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
10184173
|
Kautex™
2000770507 |
500 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
12654890
|
Kautex™
2000770507 |
500 ml |
393.00€
120 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10179710
|
Kautex™
2000070511 |
5000 ml | N/A | N/A | N/A | |||||
15961381
|
Kautex™
2000070511 |
5000 ml |
226.00€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Bouchon standard conditionné en sachet en PE avec flacon
- Le bouchon compte-gouttes compatible ou le bouchon de pissette peuvent être achetés séparément
- Flexible
- Bonnes propriétés de conservation de la forme
- Étanche
- LPDE
- Col étroit
- Couleur : naturel
Spécification
Naturel | |
PEBD | |
Flacon | |
Oui | |
Bouchon à vis |
Bouchon | |
1 par unité | |
1 par unité | |
Rond |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Kautex™ Flacon à col étroit en PEBD avec bouchon naturel