Learn More
Hirschmann™ Pipette à 12 canaux labopette™
Click to view available options
Volume (métrique):
0,5 à 101 μl
10 à 100 μl
30 à 300 μl
Précision:
1,6%, 0,6%
2,4%, 1,6%
Pointes compatibles:
Clair, 0,2 - 10 μl
Clair, 1,0 - 250 μl
Clair, 5,0 - 300 μl
Incréments:
0,01 μl
0,1 μl
0,2 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Réglage du volume variable
- Multicanaux
- Avec éjecteur de pointe et possibilité de recalibrage
- Autoclavables
Spécification
Spécification
| Précision | 2,4%, 1,6% |
| Certifications/Conformité | ISO 8655 |
| Pointes compatibles | Clair, 0,2 - 10 μl |
| Description | Ejecteur de pointe |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Nombre de canaux | 12 |
| Gamme de produits | labopette |
| Type | Pipette multicanaux à volume variable |
| Volume (métrique) | 0,5 à 101 μl |
| Comprend | Dispositif de calibrage, numéro individuel et protocole de pesée |
| Afficher plus |