Learn More
Chlorhydrate de L-valine benzyl ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15475798
Chlorhydrate de L-valine benzyl ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15475798
5 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Code produit. 15475798
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59466.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17609-47-1
Formule moléculaire C7H16ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.66
Numéro MDL MFCD00012511
Clé InChI PQGVTLQEKCJXKF-RGMNGODLSA-N
Synonyme l-valine ethyl ester hydrochloride, h-val-oet.hcl, ethyl l-valinate hydrochloride, h-val-oet hcl, valine ethyl ester hydrochloride, h-l-meval-ome*hcl, valine, ethyl ester, hydrochloride, ethyl 2s-2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, l-ethyl 2-amino-3-methylbutanoate hydrochloride, ethyl l-valinate hclAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 87181
SMILES Cl.CCOC(=O)[C@@H](N)C(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Valine ethyl ester hydrochloride
Point de fusion 102°C to 105°C
Formule linéaire (CH3)2CHCH(NH2)CO2C2H5·HCl
Nom IUPAC éthyle (2S)-2-amino-3-méthylbutanoate ; chlorhydrate
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.66
Rotation optique +6.7° (c=2 in H2O)
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR01F058 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/02/2023 Catalog NumberH59466.06
Numéro de lotW28E017 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59466.06
Numéro de lotQ21D004 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59466.06
Numéro de lotR02E007 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59466.06
Numéro de lot81200973 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH59466.06
Nom du produit
Chlorhydrate de L-valine benzyl ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >