Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-valine, 99 %
Description
L-Valine is used in the enhancement of muscle growth and energy. It is utilized in tissue repair. It is also involved in the studies to attenuate arrhythmias and induce hypotensive effects. It acts as a precursor for the preparation of penicillin through biosynthetic pathway. It also employed as nutritional supplements in food and beverage industries. Further, it plays an important role in maintaining mental vigor, muscle coordination and emotional calm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Soluble dans l’eau. Légèrement soluble dans le méthanol et l’acétone.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Valine |
Point de fusion | ∽315°C |
Plage de pourcentage du dosage | 99% |
Beilstein | 1721136 |
Merck Index | 14,9909 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Slightly soluble in methanol and acetone. |
Densité | 1.23 |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 117.15 |
Pourcentage de pureté | 99% |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
S27I052 | Certificat d’analyse | 06/09/2024 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
10241627 | Certificat d’analyse | 24/10/2023 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
10246749 | Certificat d’analyse | 25/05/2023 | A12720.14 |
N03H006 | Certificat d’analyse | 09/01/2023 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
10200544 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A12720.22,A12720.14,A12720.36 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%