Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11409493
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11409493
100 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Code produit. 11409493
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A12355.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants. Il est également utilisé comme matière première dans la synthèse de peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml) et dans le méthanol
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5680-80-8
Formule moléculaire C4H10ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 155.578
Numéro MDL MFCD00063680
Clé InChI NDBQJIBNNUJNHA-DFWYDOINSA-N
Synonyme l-serine methyl ester hydrochloride, h-ser-ome.hcl, methyl l-serinate hydrochloride, s-methyl 2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, methyl 2s-2-amino-3-hydroxypropanoate hydrochloride, l-serine, methyl ester, hydrochloride, l-methyl serinate hcl, serine methyl ester hydrochloride, l-serine methyl ester hcl, h-ser-ome-hclAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 2723730
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-hydroxypropanoate de méthyle ; chlorhydrate
SMILES COC(=O)C(CO)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Serine methyl ester hydrochloride
Point de fusion 155°C (decomposition)
Beilstein 3559591
Informations sur la solubilité Soluble in water (50mg/ml),and methanol
Quantité 100 g
Poids de la formule 155.58
Rotation optique +5° (c=2 in methanol)
Sensibilité Hygroscopic
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10241689 Type de certificatCertificat d’analyse Date06/07/2022 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Numéro de lot10160533 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Numéro de lot5004P15M Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Numéro de lotH14T018 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Numéro de lotGBFA020080 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog NumberA12355.22,A12355.14,A12355.06
Nom du produit
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >