Learn More
Chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L-Serine methyl ester hydrochloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields. It is also a used as a raw material in peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chlorhydrate d’ester méthylique de L-sérine est une matière première importante et un intermédiaire utilisé dans les domaines de la synthèse organique, des produits pharmaceutiques, de l’agrochimie et des colorants. Il est également utilisé comme matière première dans la synthèse de peptides.
Solubilité
Soluble dans l’eau (50 mg/ml) et dans le méthanol
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Incompatible avec les agents oxydants. Il est sensible à l’humidité.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | L-Serine methyl ester hydrochloride |
Point de fusion | 155°C (decomposition) |
Beilstein | 3559591 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (50mg/ml),and methanol |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 155.58 |
Rotation optique | +5° (c=2 in methanol) |
Sensibilité | Hygroscopic |
Pourcentage de pureté | 98% |
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
10241689 | Certificat d’analyse | 06/07/2022 | A12355.22,A12355.14,A12355.06 |
10160533 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A12355.22,A12355.14,A12355.06 |
5004P15M | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A12355.22,A12355.14,A12355.06 |
H14T018 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A12355.22,A12355.14,A12355.06 |
GBFA020080 | Certificat d’analyse | 22/11/2021 | A12355.22,A12355.14,A12355.06 |