Learn More
L-m-tyrosine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11362219
L-m-tyrosine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11362219
1 g
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Code produit. 11362219
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H27224.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
An unnatural amino acid, that has demonstrated potential in treating Parkinsons disease, Alzheimers disease, and arthritis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans le diméthylsulfoxyde, l’acide dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Réfrigéré (4°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 587-33-7
Formule moléculaire C9H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 181.19
Numéro MDL MFCD00063059
Clé InChI JZKXXXDKRQWDET-SVGMAFHSNA-N
Synonyme l-m-tyrosine, 3-hydroxy-l-phenylalanine, meta-tyrosine, s-2-amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3-tyrosine, 3-hydroxyphenylalanine, m-tyrosine, l-m-tyr, unii-d5yf57v4qw, 3-m-hydroxyphenyl alanineAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6950578
ChEBI CHEBI:44303
Nom IUPAC (2S)-2-amino-3-(3-hydroxyphényl)acide propanoïque
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC(O)=C1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-m-Tyrosine
Point de fusion 260°C to 270°C
Informations sur la solubilité Soluble in dimethyl sulfoxide,dilute acid.
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.19
Pourcentage de pureté ≥97%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10252539 Type de certificatCertificat d’analyse Date08/11/2024 Catalog NumberH27224.03,H27224.MD
Numéro de lot10190743 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27224.03,H27224.MD
Numéro de lot10167852 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27224.03,H27224.MD
Numéro de lot10228871 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27224.03,H27224.MD
Numéro de lot10218386 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/12/2021 Catalog NumberH27224.03,H27224.MD
Nom du produit
L-m-tyrosine, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals >