Learn More
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L(+)-lysine, ≥99 % Code produit.: 10617943
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L(+)-lysine, ≥99 %
Code produit. 10617943
5 kg, Récipient en plastique
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10617943
Marque: Thermo Scientific Chemicals 125220050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-27-2
Formule moléculaire C6H15ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00064564 MFCD00081870
Clé InChI BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Synonyme l-lysine hydrochloride, l-lysine monohydrochloride, lysine hydrochloride, h-lys-oh.hcl, l-lysine, monohydrochloride, lyamine, darvyl, lysion, s-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, enisylAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 69568
ChEBI CHEBI:53633
SMILES Cl.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Lysine monohydrochloride
Point de fusion 263.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Acides aminés étrangers 0.5% max. (TLC, 50μgspotting)
Métaux lourds (sous forme de Pb) 15ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Perte à la dessiccation 0.4% max. (105°C, 3 hrs)
Conditionnement Récipient en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·HCl
Rotation spécifique + 21.00
Sulfate 300ppm max.
Merck Index 15, 5697
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 65 g/100 mL (20°C).
Nom IUPAC acide (2S)-2,6- diaminohexanoïque ; chlorhydrate
Conditions de rotation spécifiques +21° (20°C c=8,6N HCl)
Quantité 5 kg
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461045 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/03/2024 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
Numéro de lotA0450662 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
Numéro de lotA0398271 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
Numéro de lotA0417613 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/12/2022 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
Numéro de lotA0446006 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/09/2022 Catalog Number125220010,125220050,125221000,125222500
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Monochlorhydrate de L(+)-lysine, ≥99 % >