Learn More
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysine monohydratée, 99 % Code produit.: 10044093
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysine monohydratée, 99 %
Code produit. 10044093
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10044093
Marque: Thermo Scientific Chemicals 173735000
Demander un format en vrac ou personnalisé
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39665-12-8
Formule moléculaire C6H16N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 164.21
Numéro MDL MFCD00151035
Clé InChI HZRUTVAFDWTKGD-XZNNNFJINA-N
Synonyme l-lysine monohydrate, l-lysine hydrate, lysine monohydrate, l +-lysine monohydrate, l-lysine, hydrate, h-lys-oh h2o, lysine, hydrate, lysine hydrate, l-lysine, monohydrate, l-lysine, hydrate 1:1Afficher plusAfficher moins
CID PubChem 16211825
SMILES O.NCCCC[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Lysine monohydrate
Point de fusion 212.0°C to 214.0°C
Ammonium 200ppm max.
pH 9 to 10.5 (2.5% soln. at 25°C)
Couleur Blanc à jaune
Chlore (Cl) 300ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 10ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Autres acides aminés 0.5% max. (TLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)4CH(NH2)CO2H·H2O
Beilstein 04, 435
Rotation spécifique + 26.25
Sulfate 200ppm max.
Merck Index 14, 5636
Transmittance 95% min. (c=5, H2O, 430nm) 1cm cell
Cendres sulfatées 0.1% max.
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1500g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in common neutral solvents
Eau 10 to 11.5%
Nom IUPAC acide (2S)-2,6-diaminohexanoïque ; hydrate
Conditions de rotation spécifiques + 26.25 (20.00°C c=8,6N HCl)
Quantité 500 g
Poids de la formule 164.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468496 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number173730250,173735000,173731000
Numéro de lotA0461687 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/04/2024 Catalog Number173730250,173735000,173731000
Numéro de lotA0449068 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number173730250,173735000,173731000
Numéro de lotA0392691 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number173730250,173735000,173731000
Numéro de lotA0396932 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number173730250,173735000,173731000
Identifiant produit
  • L(+)-Lysine monohydrate
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L(+)-lysine monohydratée, 99 % >