Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 % Code produit.: 11975331
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 %
Code produit. 11975331
2.5 kg
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Code produit. 11975331
Marque: Thermo Scientific Chemicals 125120025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Point de fusion 286.0°C to 288.0°C
Ammonium 200ppm max.
CAS 61-90-5
pH 5.5 to 7.0 (1% aq. soln.)
Couleur Blanc
Chlorure 500ppm max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 20ppm max.
Spectre IR Authentique
Fer (Fe) 30ppm max.
Plage de pourcentage du dosage 99%
Perte à la dessiccation 0.2 % max. (105°C, 3 hrs)
Autres acides aminés 0.5 % max. (TLC)
Formule moléculaire C6H13NO2
Conditionnement Récipient en plastique
Numéro MDL MFCD00002617
Rotation spécifique + 15.40
Sulfate 300ppm max.
Transmittance 95 % min. (c=10, 2 N HCl, 430nm) 1 cm cell
Cendres sulfatées 0.4 % max.
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
Informations sur la solubilité Solubility in water: 22.4g/L (20°C). Other solubilities: 10.9g/L acetic acid, slightly soluble in alcohol, insoluble in ether
Point de sublimation 145.0 °C
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
Conditions de rotation spécifiques + 15.40 (20.00°C c=4,6N HCl)
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Quantité 2.5 kg
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotB0154401 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number125125000,125121000,125120025
Numéro de lotB0150359 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number125125000,125121000,125120025
Numéro de lotB0150483 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number125125000,125121000,125120025
Numéro de lotB0149340 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/11/2023 Catalog Number125125000,125121000,125120025
Numéro de lotB0147174 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/10/2023 Catalog Number125125000,125121000,125120025
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 % >