Learn More
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 % Code produit.: 11425063
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 %
Code produit. 11425063
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Code produit. 11425063
Marque: Thermo Scientific Chemicals A12311.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
La L-leucine, numéro CAS 61-90-5, est un acide aminé essentiel aliphatique à chaîne ramifiée chez l’homme qui est important pour la synthèse des protéines et de nombreuses fonctions métaboliques.
L-Leucine plays a vital role in hemoglobin formation, protein synthesis and metabolic functions. It assists the growth and repair of muscle and bone tissue. It is used in the treatment of amyotrophic lateral sclerosis - Lou Gehrig's disease. It prevents the breakdown of muscle proteins after trauma or severe stress and may be beneficial for individuals with phenylketonuria. It is also used as a food additive and flavor enhancer. Further, it is used to preserve muscle glycogen.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’acide acétique et l’acide chlorhydrique. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 61-90-5
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.18
Numéro MDL MFCD00002617
Clé InChI ROHFNLRQFUQHCH-MLHKIVSYNA-N
Synonyme l-leucine, leucine, s-leucine, s-2-amino-4-methylpentanoic acid, h-leu-oh, 2s-2-amino-4-methylpentanoic acid, s-+-leucine, leucin, l-norvaline, 4-methyl, s-2-amino-4-methylvaleric acid
CID PubChem 6106
ChEBI CHEBI:15603
Nom IUPAC Acide (2S)-2-amino-4-méthylpentanoïque
SMILES CC(C)C[C@H](N)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Leucine
Point de fusion >300°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Beilstein 1721722
Merck Index 14,5451
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetic acid and hydrochloric acid. Insoluble in ether.
Densité 1.293
Quantité 100 g
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 99%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX10F047 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/11/2024 Catalog NumberA12311.36,A12311.0E,A12311.22
Numéro de lotS13K071 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog NumberA12311.36,A12311.0E,A12311.22
Numéro de lotP25K050 Type de certificatCertificat d’analyse Date05/04/2024 Catalog NumberA12311.36,A12311.0E,A12311.22
Numéro de lot10249990 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/03/2024 Catalog NumberA12311.36,A12311.0E,A12311.22
Numéro de lotS06I030 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog NumberA12311.36,A12311.0E,A12311.22
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals L-leucine, 99 % >