Learn More
L(+)-glutamine, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15229295
L(+)-glutamine, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15229295
50 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Code produit. 15229295
Marque: Thermo Scientific Acros 386030500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-85-9
Formule moléculaire C5H10N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 146.15
Numéro MDL MFCD00008044
Clé InChI ZDXPYRJPNDTMRX-VKHMYHEASA-N
Synonyme l-glutamine, glutamine, levoglutamide, l-+-glutamine, glutamic acid amide, h-gln-oh, stimulina, cebrogen, glumin, levoglutamid
CID PubChem 5961
ChEBI CHEBI:18050
Nom IUPAC (2S)-2-amino-4-carbamoylbutanoic acid
SMILES N[C@@H](CCC(N)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau L(+)-Glutamine
Point de fusion 185.0°C
Formule linéaire H2NCOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Informations sur la solubilité Solubility in water: 35g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in methanol, ethanol, ether,, benzene, acetone, ethyl acetate, chloroform, soluble in mineral acids, soluble in ethanol: 46 μg/100mL (25°C), soluble in methanol: 3.5 mg/100mL (2
Quantité 50 g
Poids de la formule 146.15
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0463295 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2024 Catalog Number386030010,386032500,386030500
Numéro de lotA0456685 Type de certificatCertificat d’analyse Date29/09/2023 Catalog Number386030010,386032500,386030500
Numéro de lotA0449668 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2023 Catalog Number386030010,386032500,386030500
Numéro de lotA0401309 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2022 Catalog Number386030010,386032500,386030500
Numéro de lotA0443224 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/06/2022 Catalog Number386030010,386032500,386030500
Identifiant produit
  • L(+)-Glutamine
Nom du produit
L(+)-glutamine, Thermo Scientific Chemicals >