Learn More
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™ Code produit.: 30001061
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™
Code produit. 30001061
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
Code produit. 30001061
Marque: Tocris Bioscience 0218/1G
Endogenous, non-selective glutamate receptor agonist
L-Glutamic acid is a the predominant excitatory transmitter in the mammalian central nervous system. L-Glutamic acid acts at ionotropic and metabotropic glutamate receptors.
MNI-caged-L-glutamate (Cat. No. 1490) also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid
CAS 56-86-0
Formule moléculaire C5H9NO4
Numéro MDL MFCD00002634
Synonyme l-glutamic acid, glutamic acid, 2s-2-aminopentanedioic acid, h-glu-oh, s-2-aminopentanedioic acid, glutaminol, l-glutaminic acid, glutacid, glutamicol, glutamidex
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-UHFFFAOYNA-N
SMILES NC(CCC(O)=O)C(O)=O
Nom IUPAC 2-aminopentanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Quantité 1 g
CID PubChem 33032
ChEBI CHEBI:16015
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté >98%
Nom du produit
L-Glutamic acid, Tocris Bioscience™ >