Learn More
Sel monopotassique monohydraté d’acide L-glutamique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11423457
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11423457
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17232.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 6382-01-0 | C5H11KNO5 | 204.243 g/mol
L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate acts as a common excitatory neurotransmitter like the agonist at kainate, N-methyl-D-aspartate receptor (NMDA) and quisqualate receptors in central nervous system. It is also used in cell culture as a component of MEM non-essential amino acids solution..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel monopotassique monohydraté de l’acide L-glutamique intervient en tant que neurotransmetteur excitateur courant comme l’agoniste du kainate, du récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDA) et des récepteurs quisqualate dans le système nerveux central. Il est également utilisé en culture cellulaire comme composant de la solution d’acides aminés non essentiels MEM.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6382-01-0
Formule moléculaire C5H11KNO5
Poids moléculaire (g/mol) 204.243
Numéro MDL MFCD00150343
Clé InChI VMWJTBYKMYBHOC-QTNFYWBSSA-N
Synonyme l-glutamic acid hydrate potassium, l-glutamicacid,monopotassiumsalt,monohydrate
CID PubChem 87237506
Nom IUPAC Acide de (2S)-2-aminopentanedioïque;potassium;hydrate
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N.O.[K]
Spécification
Nom chimique ou matériau L-Glutamic acid monopotassium salt monohydrate
Point de fusion 115°C to 118°C
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Quantité 250 g
Poids de la formule 203.25 (185.23 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥97%