Learn More
Kimble™ Béchers Griffin de forme basse avec bec verseur
Conçus avec un col épais, renforcé et légèrement évasé, les béchers Griffin de forme basse Kimble™ avec bec verseur présentent d’excellentes caractéristiques de versement et conception de paroi latérale uniforme et d’épaisseur de fond qui les rend adaptés à une utilisation sur plaque chauffante.
Marque: Kimble™ 14000-2000
118.75 EUR valable jusqu'au 2025-06-13
Utilisez le code promo "24123" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Zone de marquage à finition mate pour une utilisation avec un crayon ordinaire
- Échelle graduée blanche facile à lire pour mesurer et / ou mélanger les liquides
- Conception conforme aux spécifications de la norme ASTM E960, type I
- Fabriqué en verre borosilicaté à faible taux d’extraction et avec un coefficient de dilatation de 33
Spécification
± 5% | |
5,11 in | |
2000 ml | |
Pour la mesure et le mélange de liquides | |
7,48 in | |
Bec verseur | |
Marquage mat durable | |
Bécher | |
ASTM E960 | |
Griffin |
67,62 oz. | |
13 cm | |
Verre borosilicaté | |
200 à 2000 ml | |
19 cm | |
100 ml | |
12/boîte | |
Oui | |
Échelle double blanche |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant