Learn More
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml Code produit.: 10084820
Ajouter au panier
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml
GREENER_CHOICE
Code produit. 10084820
2000 ml
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
Code produit. 10084820
Marque: Thermo Scientific™ 12012000
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec ces béchers de forme basse, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Réalisez des opérations de versement de manière précise et efficace avec les béchers Griffin de forme basse en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™, équipés d’une structure à bec verseur et de graduations sérigraphiées faciles à lire.
Caractéristiques :
  • Nervures pour un empilage aisé
  • Graduations sérigraphiées, code de taille, code de résine, numéro de catalogue, température max. et symbole “Pas de flamme vive” pour une identification facile et une utilisation en toute sécurité
  • Autoclavables / gradués
  • Conformes aux normes internationales ISO / DIN 7056 relatives à la précision des consommables de laboratoire en plastique
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel, translucide
Description Bécher Griffin forme basse, PP 2000 ml
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau PP (polypropylène)
Plage de graduations 200 à 2000 ml
Incréments 100 ml
Quantité 1; 6
Type Bécher
Autoclavable Autoclavable
Jetable Non
Graduated Oui
Certifications/Conformité ISO/DIN 7056
Scale 200 ml à 2 000 ml par incréments de 100 ml
Modèle Griffin forme basse
ACT Label Oui
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot7366462010 Type de certificatCertificat de conformité Date09/12/2024 Catalog Number1201-2000
Numéro de lot7407862010 Type de certificatCertificat de conformité Date08/12/2022 Catalog Number1201-2000
Numéro de lot7402493010 Type de certificatCertificat de conformité Date28/09/2022 Catalog Number1201-2000
Numéro de lot7400828020 Type de certificatCertificat de conformité Date16/08/2022 Catalog Number1201-2000
Numéro de lot7396756010 Type de certificatCertificat de conformité Date12/08/2022 Catalog Number1201-2000
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. Remarque : ne pas utiliser sur des plaques chauffantes
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Béchers Griffin de forme basse en PP Nalgene™, 400 ml >