Learn More
DWK Life Sciences Béchers à usage intensif KIMAX™
Code produit. 11710704
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
400 ml
1000 ml
2000 ml
Conditionnement:
12 pièces
4 pièces
6 pièces
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes avec gradients thermiques ou sans agitation.
Code produit. 11710704
Marque: DWK Life Sciences 140052000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Non recommandé pour une utilisation sur les plaques chauffantes avec gradients thermiques ou sans agitation.
Un bécher robuste pour une durée de vie prolongée
  • Avec bec verseur
  • Avec pastille de marquage
  • Possèdent des graduations blanches pour un volume approximatif
  • Précision à ± 5 %
  • Parois épaisses et uniformes avec une épaisseur de paroi supplémentaire dans le rebord supérieur façonné
Compliance
Conçu conformément aux exigences de la norme ASTM™ E 960, de type II.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision ± 5%
Capacité (impériale) 67,62 oz.
Diamètre (impériale) externe 5,11 in
Diamètre (métrique) externe 13 cm
Capacité (métrique) 2000 ml
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Offre une résistance mécanique et une durabilité supérieures, fournit une meilleure sécurité lors d’une utilisation dans des conditions extrêmes telles que le lavage mécanisé et la manipulation brutale
Plage de graduations 200 à 1800 ml
Hauteur (impériale) 7,48 in
Hauteur (métrique) 19 cm
Comprend Bec verseur
Incréments 200 ml
Type d’étiquette Marquage à finition mate
Quantité Boîte de 4
Type Bécher
Jetable No
Graduated Oui
Certifications/Conformité USP, ASTM E438, ASTM E960
Scale Échelle double blanche