Learn More
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température
Les racks de contrôle de l’inventaire Fisherbrand sont parfaits pour toutes les applications de stockage à froid. Ils s’adaptent à tous les types standard de congélateurs verticaux ultra-basse température.
Marque: Fisherbrand™ UF-462
Description
- Contient des cryoboîtes standard
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Ouverture latérale avec poignées à l’avant pour faciliter la récupération des boîtes.
Spécification
Rack à accès latéral | |
Acier inoxydable | |
Congélateur vertical ultra-basse température |
24 boîtes (2 po.) | |
Cryoboîtes standards 2 po | |
550 x 140 x 321 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Racks pour congélateurs-coffres verticaux ultra-basse température > Accueillent les articles suivants : 24 boîtes (2 in)
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu