Learn More
uvex Semelle intérieure 95798 pour Uvex 1 Sport - Largeur 11
Semelle intérieure climatique confortable avec propriétés antistatiques pour Uvex 1 Sport
Marque: uvex 9579851
17.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Absorption des chocs sur les pieds sur toute la surface
- Matériau très respirant et absorbant l’humidité
- Les zones d’absorption des chocs favorisent le mouvement naturel des pieds
- Compatibilité avec la peau et structure de surface agréable
- Soutient la voûte plantaire
- Article n° 9579,8
- Tailles : 35 à 52
Spécification
Noir | |
Microvelours | |
Non | |
Largeur standard | |
Non |
Uvex 1 Sport | |
51 | |
Unisexe | |
Oui | |
Insoles |