Learn More
BD Difco™ Infusion cœur-cervelle Bacto™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Type d’emballage:
Flacon
Seau
Conditionnement:
500g
Description
Le bouillon BHI est utilisé pour la culture d’une grande variété de microorganismes, notamment des bactéries (streptocoques, pneumocoques et méningocoques), des levures et des moisissures. Il sert de base pour les milieux enrichis contenant 0,1 % de gélose, de l’enrichissement de Fildes ou 6,5 % de chlorure de sodium.
- Pour préparer la solution déshydratée, suspendre 37 g dans 1 L d’eau purifiée.
- Affiche une bonne réponse culturelle aux Neisseria meningitidis 13090, à la pneumonie à streptocoques 6305 et aux Streptococcus pyogenes 19615
- Ph (solution à 3,7 %, 25°C) : 7,4 ± 0,2
Certifications
AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | AOAC, BAM, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EPA, ISO, MCM9, SMD, SMWW, USDA |
| Couleur | Beige clair |
| Contenu et stockage | 2 à 25°C |
| Forme | Déshydraté (à écoulement libre, homogène) |
| Type de milieu | infusion cœur-cervelle |
| Type de produit | Infusion cœur-cervelle |
| Formule | Infusion de 200 g de cervelle de veau 7,7 g/l, Infusion de 250 g de cœur de bœuf 9,8 g/l, protéose peptone 10 g/l, dextrose 2 g/l, chlorure de sodium 5 g/l, phosphate disodique 2,5 g/l |
| À utiliser avec (application) | Culture de microorganismes exigeants et non exigeants, y compris la bactéries aérobies et anaérobies, les levures et les moisissures |
| Type d’emballage | Seau |
| Quantité | 2 kg |