Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en plastique jetables Wheaton™ conditionnées individuellement
Stérilisées par irradiation et adaptées aux travaux de culture tissulaire
Marque: DWK Life Sciences 56900-1110
171.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24326" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
- Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
- La taille de 5 ml est maintenant conçue en deux pièces
- L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
- Étalonné “pour délivrer un volume donné” pour basculer
Informations sur la commande
Enveloppements individuels en papier / plastique suremballés dans des boîtes de distribution
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
Spécification
Oui | |
ASTM E934 | |
Plastique | |
Pour les travaux de culture de tissu | |
0,1 mL | |
200/sachet, 1000/boîte | |
Emballage individuel | |
1 ml | |
Oui |
Oui | |
1,5 mm | |
Stérile | |
Oui | |
0,3 ml | |
±0,02 ml | |
Rouge | |
Pipette sérologique |