Learn More
DWK Life Sciences Pipettes sérologiques en plastique jetables Wheaton™ conditionnées individuellement
Stérilisées par irradiation et adaptées aux travaux de culture tissulaire
Brand: DWK Life Sciences 56900-5110
36.06 EUR valable jusqu'au 2025-04-18
Utilisez le code promo "24095" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Ayez des pointes uniformes tirées ou moulées et des extrémités supérieures biseautées ou moulées avec un bouchon en coton
- Deux anneaux vers l’extrémité supérieure indiquent que la petite quantité restante dans la pointe après la distribution doit être soufflée et ajoutée au volume principal livré
- La taille de 5 ml est maintenant conçue en deux pièces
- L’emballage à code couleur permet de choisir rapidement et avec précision la bonne taille des pipettes
- Étalonné “pour délivrer un volume donné” pour basculer
Order Info
Enveloppements individuels en papier / plastique suremballés dans des boîtes de distribution
Compliance
Conçues conformément à la norme ASTM™ E 934.
Specifications
Oui | |
ASTM E934 | |
Plastique | |
Oui | |
2 ml | |
± 0,1 ml | |
0,16 oz. | |
5 ml | |
Oui |
Oui | |
1,5 mm | |
Stérile | |
0,1 mL | |
50/sachet, 200/boîte | |
Emballage individuel | |
Bleu | |
Pipette sérologique |
Product Suggestions
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Special Offers
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24095 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24095Expire: 2025-04-15
Jours
14Heures
23Minutes
29Secondes
24
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.