Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de base Fortuna™ Optifix™
Code produit. 10633971
Click to view available options
Volume (métrique):
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 50 ml
100 à 500 ml
2 à 10 ml
20 à 100 ml
40 à 200 ml
6 à 30 ml
60 à 300 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10633971
Marque: Poulten Graf™ 101 08053
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les distributeurs Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
Pour le dosage des produits chimiques, acides et liquides cristallisants les plus courants (ne convient pas aux solvants). Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Basic Poulten Graf™ en PTFE / PP / fibre de verre / téflon / céramique sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Avec un solide piston distributeur en verre à gaine en PTFE
  • Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Type de produit Distributeur Fortuna Optifix Basic
Couleur Transparent
Matériau PTFE, Polypropylène, Fibre de verre, Teflon, Céramique
Volume (métrique) 40 à 200 ml
À utiliser avec (application) Pour la distribution de solutions aqueuses, d’acides et de liquides cristallisants
Quantité 1 unité