Learn More
Poulten Graf™ Distributeur de base Fortuna™ Optifix™
Les distributeurs Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Basic sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
Marque:  Poulten Graf™ 101 08033
Code produit. 10068790
  • 476.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Pour le dosage des produits chimiques, acides et liquides cristallisants les plus courants (ne convient pas aux solvants). Les distributeurs Fortuna™ Optifix™ Basic Poulten Graf™ en PTFE / PP / fibre de verre / téflon / céramique sont dotés d’un vérin de distribution et d’un piston en verre.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN ISO 9001:2008 à base de matériaux de haute qualité
  • Avec un solide piston distributeur en verre à gaine en PTFE
  • Vérin enduit de plastique pour le protéger contre la casse
  • Avec certificat, numéroté individuellement
  • Bouchon de protection en PP ergonomique pour les doigts avec système de réglage du volume
  • La graduation sur l’échelle est gravée au laser et facile à lire
  • Réglage rapide et facile du volume avec réglage précis supplémentaire
Spécification
Spécification
Distributeur Fortuna Optifix Basic
PTFE, Polypropylène, Fibre de verre, Teflon, Céramique
Pour la distribution de solutions aqueuses, d’acides et de liquides cristallisants
Transparent
1 à 5 ml
1 unité
FDS
Documents Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Poulten Graf™ Distributeur de base Fortuna™ Optifix™ > Volume : 1 à 5 ml