Learn More
DWK Life Sciences Ensembles de filtration Kimble™ Kontes™ : flacons avec bras latéral, raccord de tuyau nº 2
Flacon en verre borosilicaté avec bras latéral, raccord de tuyau nº 2.
Marque: DWK Life Sciences 953760-0000
Description
Ensembles de filtration DWK Life Sciences Kimble Kontes : flacons avec bras latéral, raccord de tuyau nº 2, types de connecteur : raccord de tuyau n° 2, verre borosilicaté, description : flacon de filtration
Fiole à vide paroi épaisse• Forme erlenmeyer
• Fiole à vide en verre borosilicaté à paroi épaisse
• Pour tube φ int. 6mm
• Fiole à vide verre
Informations sur la commande
Ne comprend pas de bouchon en caoutchouc et de tuyau
Spécification
Raccord pour tuyau n°2 | |
1/carton | |
Flacons avec bras latéral |
Verre borosilicaté | |
8 | |
1 000 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.