Learn More
Fisherbrand™ Kit de flacons de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en silicone/PTFE
59.59 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- ND13
- 13-425
- Verre
- Transparent
- 4ml
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Polypropylène
- Silicone/PTFE
- 1,5 mm
- Les plateaux réutilisables à deux compartiments protègent les flacons et les bouchons tout en conservant ensemble les consommables complémentaires.
Spécification
Noir | |
Transparent | |
verre | |
5 ml | |
Polypropylène | |
45 mm | |
Non |
Silicone / PTFE | |
14,7 mm | |
No | |
100 | |
Bouchon à vis | |
13-425 |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de flacons de 13 mm, filetage 13-425, verre transparent, 4 ml, bouchon à vis en PP, septum en silicone/PTFE > Sans fente croisée
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu