Learn More
Thermo Scientific™ Concentrateurs à vide Savant SpeedVac™ pour applications de chimie organique et de recherche pharmaceutique
Réalisez des fractions HPLC et des applications d’éluants SPE en phase inverse avec ce concentrateur sous vide SPD210 et les kits qui contiennent tous les composants nécessaires, sous une seule référence.
Marque: Thermo Scientific™ SPD210P1-230
23372.63 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Optimisez l’évaporation grâce aux concentrateurs haute capacité Thermo Scientific™ Savant™ SpeedVac™. Dotés de trois niveaux de chauffage, ces concentrateurs sont idéaux pour les solvants aqueux et organiques. Réalisez des fractions HPLC et des applications d’éluants SPE en phase inverse avec les kits Thermo Scientific™ Savant™ SDP210 P1 SpeedVac™, faciles à utiliser et contenant tous les composants requis sous un numéro de modèle unique.
Caractéristiques :
- Large choix de rotors acceptant une gamme de tubes de types et dimensions différents
- Affichage numérique intuitif du programme avec trois programmes prédéfinis qui peuvent être modifiés et enregistrés pour régler la chaleur, le temps d’exécution et la température
- Alarme sonore pour alerter l’utilisateur lorsque le processus est terminé
- La cuve revêtue de PTFE assure une grande longévité face à l’utilisation de solvants agressifs
- La vanne de purge automatique fournit automatiquement le vide au début d’un protocole et assure la mise à pression atmosphérique en fin de protocole
Le kit SPD210P1 comprend ce qui suit :
- Concentrateur SpeedVac™ SPD210 haute capacité
- -104 Trappe à vapeur réfrigérée
- Pompe à vide
- Rotor de 200 × 1,5mL
- Vacuomètre numérique
- Ensemble de tubulures universelles
- Kit de piège chimique
- Cartouche jetable
- Flacon condenseur en verre
- Fluide caloporteur CryoCool™ (1 L)
Solvants et combinaisons de solvants :
- Acétonitrile
- Méthanol
- Éthanol
- Eau
Applications typiques :
- Fractionnement par HPLC à l’eau et l’acide trifluoroacétique à 0,1%
- SPE en phase inverse
Spécification
Homologués UL en conformité avec les exigences américaines et canadiennes. Marquage CE | |
Kit SPD210P1 230 | |
Kit de concentrateur sous vide SpeedVac SPD210 P1 | |
230 V/50 Hz |
Sécurité et traitement
- Modular SPD210P1 Savant Speed Vac kit, 230V/50Hz
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: octamethyltrisiloxane
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31