Learn More
Merck Flacon à joint rodé pour filtration sous vide
Tous les produits Merck Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
250 ml
1 L
4 L
5 L
Type:
Flacon à fond conique Duran
Flacon à fond standard
Tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Ces produits accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour offrir une autre configuration.
- Cet élément est une pièce accessoire pour les kits de porte-filtre tout en verre Millipore et pour le kit Millipore MilliSolve.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Millipore All-glass Filter Holders Kit, Millipore MilliSolve Kit |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Forme | Standard Bottom |
| Type | Flacon à fond standard |
| Volume (métrique) | 1 L |