Learn More
Flacon de filtration à vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec embout latéral
En verre borosilicaté, conforme aux normes ISO 6556. Le flacon à filtre sous vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec bras latéral présente des parois épaisses pour fournir une résistance mécanique accrue, tandis que la base émaillée minimise l’abrasion de la surface. Ces flacons de type Büchner comprennent un bras latéral en verre intégral pour accueillir la tubulure flexible à alésage de 9 mm nécessaire à la filtration sous vide.
Marque: Pyrex 1170/08M
303.22 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 4.05000kg
Description
Fabriqué en verre borosilicaté et conforme aux normes ISO 6556.Le flacon à filtre sous vide en verre borosilicaté Pyrex™ avec bras latéral présente des parois épaisses pour fournir une résistance mécanique accrue, tandis que la base émaillée minimise l’abrasion de la surface.Ces flacons de type Büchner comprennent un bras latéral en verre intégral pour accueillir la tubulure flexible à alésage de 9 mm nécessaire à la filtration sous vide.
- Flacons de type Büchner pour la filtration sous vide
- Les parois épaisses offrent une résistance mécanique accrue
- Base émaillée permettant de minimiser l’abrasion de la surface
- Avec bras latéral en verre intégral pour accueillir une tubulure flexible à alésage de 9 mm
Spécification
ISO 6556 | |
45 mm | |
Verre borosilicaté | |
135 mm |
Style : Erlenmeyer | |
1000 ml | |
230 mm | |
43 |