Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis
En verre borosilicaté
Marque: DWK Life Sciences 331545S
Description
- Finition : À vis
Spécification
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Applications de chromatographie | |
1,77 in | |
Bouchon à vis | |
Boîte de 100 | |
13-425 |
15 mm | |
4.0 ml | |
No | |
100 | |
45 mm | |
Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml | |
No |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.