Learn More
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis
En verre borosilicaté
502.00€ - 943.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
À utiliser avec (application) | Applications de chromatographie |
Nb par paquet | 100 |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Quantité | 100/boîte |
Code produit | Marque | Couleur | Taille du bouchon | Marking Spot | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Taille du bouchon | Marking Spot | Type | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11893043
|
DWK Life Sciences
331232S |
Transparent | 8-425 | No | Flacon d’échantillonnage automatique de 2 ml |
502.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11803053
|
DWK Life Sciences
|
Transparent | 13-425 | No | Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml |
569.00€
2000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||
11813053
|
DWK Life Sciences
331545SW |
Transparent | 13-425 | Oui | Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml avec pastille de marquage |
892.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11853053
|
DWK Life Sciences
511232SA |
Ambré | 8-425 | No | Flacon d’échantillonnage automatique de 2 ml |
595.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11863053
|
DWK Life Sciences
511545SA |
Ambré | 13-425 | No | Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml |
877.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 07-10-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11873053
|
DWK Life Sciences
511545SAW |
Ambré | 13-425 | Oui | Flacon d’échantillonnage automatique de 4 ml avec pastille de marquage |
943.00€
2000 pièces |
Expédition estimée: 18-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Finition : À vis
Spécification
Verre borosilicaté | |
100 | |
100/boîte |
Applications de chromatographie | |
Bouchon à vis |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DWK Life Sciences Flacons d’échantillonnage automatique de 2 ml et 4 ml Kimble™ sans bouchons : filetages à vis