Learn More
DWK Life Sciences Bouchons à filetage phénolique noirs Kimble™
Très résistant à la température et à la vapeur pendant l’autoclavage
Brand: DWK Life Sciences 73802-13415
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Joint en caoutchouc blanc 14B revêtu de PTFE intégré
- Trois finitions à filetage
Specifications
Noir | |
500/boîte | |
ASTM E982 | |
Bouchon à vis | |
PTFE / caoutchouc 14B |
Phénolique | |
13-415 | |
Autoclavable | |
Flacon |
Product Suggestions
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
KIM001 Kimble Chase 08 09 Catalog
Taille: 57.1 MB
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
DWK Life Sciences Bouchons à filetage phénolique noirs Kimble™ > Filetage GPI : 13 mm-415
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction