Learn More
Ansell Surchaussures antidérapantes Kimtech A8 Code produit.: 15339470
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Ansell Surchaussures antidérapantes Kimtech A8
GREENER_CHOICE
Code produit. 15339470
Universal
Click to view available options
Dimensions:
S, M
Universal
XL, 2XL
Code produit. 15339470
Marque: Ansell 39371
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Nos surchaussures haute qualité Kimtech™ A8 confèrent une excellente adhérence sur de nombreuses surfaces. Le revêtement antidérapant appliqué à l'ensemble de la chaussure réduit le risque de blessures. Les surchaussures sont constituées d'un matériau étanche extrêmement durable.
  • Adhérence supérieure sur de multiples surfaces et réduction du risque de glissade et de chute.
  • Ces surchaussures sont conformes à la norme EPI Cat. I selon le règlement (UE) 2016/425 et s'accompagnent d'informations techniques.
  • Une protection idéale pour les laboratoires et les salles blanches ISO 7.
  • Ces surchaussures confortables existent en plusieurs tailles et sont constituées d'un matériau étanche extrêmement durable.
  • Le risque de glissade et de chute est considérablement réduit grâce au traitement antidérapant appliqué sur toute la surface des surchaussures.
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
Spécification
Dimensions Universal
Matériau Filé-lié, polyéthylène, polyester
Latex Free Oui
Couleur Blanc
Jetable Single-use
Stérilité Non stérile
Type de bouchon Orteil et talon élastiqués
Type de semelle Adhérence supplémentaire, sans coutures
Type de couture Seamless
À utiliser avec (application) Idéales pour un environnement de fabrication propre
Quantité d’emballage 300/Cs.
Type d’emballage Double-bagged, 3 Bags of 100 Covers
Résistance None
Type de produit Controlled Environments Shoe Covers
Nom du produit
Ansell Surchaussures antidérapantes Kimtech A8 >