Description
- Résiste aux déchirures, aux rayures et aux abrasions
- Faibles niveaux d’excrétion de particules
- Structure robuste
- Robustes et durables
- Couleur : Bleu
Spécification
Spécification
Matériau | Polyéthylène moulé |
Couleur | Bleu |
Épaisseur | 0,05 mm |
Longueur (métrique) | 406 mm |
Hauteur (métrique) | 150 mm |
Poids (métrique) | 4 g |
Type de produit | Surchaussures de protection |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BioClean™ Surchaussures CPE >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu