Learn More
Ansell Surbottes stériles avec pied en vinyle Kimtech A5
Click to view available options
Dimensions:
S, M
Universal
Description
- Conformité garantie :- EPI Cat. I selon le règlement (UE) 2016/425- Certificat de conformité par lot disponible en ligne- Certificat de stérilité par lot disponible en ligne
- Possibilité d'utilisation dans des salles blanches et des laboratoires stériles EU GMP ISO 5 Classe A ; informations techniques jointes garantissant la conformité réglementaire
- Pied en vinyle et technologie avancée CLEAN-DON™
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
Dimensions | S, M |
Matériau | Vinyle |
Latex Free | Oui |
Couleur | Blanc |
Jetable | Oui |
Stérilité | Stérile |
Type de bouchon | Attaches latérales |
Type de semelle | Antidérapant |
Quantité d’emballage | 100 Pairs/Cs. |
Type d’emballage | Triple Bagged, Vacuum Packed |
Afficher plus |
Documents
Scientific Resources
Brochures
Kimtech Cleanroom Apparel Brochure
Taille: 1.6 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Les essentiels pour salles blanches
Équipez votre environnement contrôléCode promotionnel: 24151Expire: 2025-05-02
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ansell Surbottes stériles avec pied en vinyle Kimtech A5 >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu