Learn More
DuPont™ Surbottes Tyvek™ IsoClean™ Code produit.: 15614914
Ajouter au panier
DuPont™ Surbottes Tyvek™ IsoClean™
BIOPHARMA
Code produit. 15614914 Tous les produits DuPont Produits
Grande taille
Click to view available options
Dimensions:
S
Moyenne
Grande taille
XL
Code produit. 15614914
Marque: DuPont™ D15466090
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Traitée en salle blanche pour une propreté maximisée et pré-stérilisée par irradiation aux rayons gamma. Les surbottes Dupont™ Tyvek™ IsoClean™ protègent contre les particules, les microorganismes et les éclaboussures légères de liquides aqueux non dangereux. Respirantes et exceptionnellement peu pelucheuses
  • Disponibles du S au XL.
  • Traitées en salle blanche et stérilisées par irradiation aux rayons gamma.
  • Coutures internes liées.
  • Tibias et chevilles élastiqués (tunnélisés).
  • Attaches au niveau des chevilles.
  • Les semelles Gripper™ sont antidérapantes et robustes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Grande taille
Matériau Tyvek™ IsoClean™
Couleur Blanc
Jetable Oui
Stérilité Stérile
Type de semelle Gripper™
Type de couture Coutures internes liées
À utiliser avec (application) Salles blanches utilisées dans les secteurs pharmaceutique, de la biotechnologie, dans la fabrication de dispositifs médicaux, la transformation des aliments, les produits cosmétiques, ainsi que dans d’autres environnements critiques ou contrôlés.
Certifications/Conformité Traitée en salle blanche et stérilisée par irradiation aux rayons gamma à un niveau SAL de 10-6 (ISO 11137-1), adaptés à une utilisation dans les salles blanches GMP (BPF) de classe A/B (classe ISO 5), EPP catégorie I
Quantité d’emballage 100/boîte
Type d’emballage Conditionnement individuel par paires
Type de produit Surchaussures
Afficher plus Afficher moins
  • Dupont Tyvek - Packaging for CE certified IsoClean garments
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
    • Dupont Tyvek - IsoClean design
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Dupont Tyvek IsoClean design
      • DuPont Tyvek - IsoClean
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DuPont Tyvek IsoClean
        Brochures
        Posters
        Product Information
        Certificats
        Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
        5 Réponse(s) trouvée(s)
        Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
        Numéro de lotAHS2447139 Type de certificatCertificat de stérilité Date17/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numéro de lotAHS2446136 Type de certificatCertificat de stérilité Date17/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numéro de lotAHS2445149 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numéro de lotAHS2445162 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        Numéro de lotAHS2440134 Type de certificatCertificat de stérilité Date11/12/2024 Catalog NumberD15466090
        L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.
        Correction du contenu d'un produit
        Nom du produit
        DuPont™ Surbottes Tyvek™ IsoClean™ >