Learn More
Fisherbrand™ Porte-lames
GREENER_CHOICE
Offre un moyen peu coûteux de sécher les liquides en excès sur les surfaces planes. Le porte-lames Fisherbrand™ est en PEHD résistant aux produits chimiques.
Marque:  Fisherbrand™ HS15981BF
38.48 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11947984
  • 64.45€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Support en HDPE résistant aux produits chimiques
  • Le réceptacle facile à utiliser peut accueillir 3 × 1 po. ou 75 × lames de 25 mm pendant l’évacuation et le nettoyage
  • Le support en HDPE résistant aux produits chimiques, léger et robuste offre un moyen peu coûteux de sécher les liquides en excès de surfaces planes
  • L’angle des fentes à 10° facilite la visualisation de la lame souhaitée
  • Les bords biseautés facilitent l’accès aux lames
Spécification
Spécification
78
Lame de microscope
75 mm
Non stérile
25 mm
Non autoclavable
3 po
HDPE
1 po
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Porte-lames > Capacité : 90 lames