Learn More
Fisherbrand™ Porte-lames
Offre un moyen peu coûteux de sécher les liquides en excès sur les surfaces planes. Le porte-lames Fisherbrand™ est en PEHD résistant aux produits chimiques.
50.25€ - 64.45€
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Lame de microscope |
Matériau | HDPE |
Stérilité | Non stérile |
Code produit | Marque | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11947984
![]() |
Fisherbrand™
HS15981BF |
78 |
64.45€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11937984
![]() |
Fisherbrand™
HS15981AF |
40 |
50.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
Support en HDPE résistant aux produits chimiques
- Pratique à utiliser, pour lames 3 × 1 po ou 75 × 25 mm lors de la mise au rebut et du nettoyage
- Le support en HDPE résistant aux produits chimiques, léger et robuste offre un moyen peu coûteux de sécher les liquides en excès de surfaces planes
- L’angle des fentes à 10° facilite la visualisation de la lame souhaitée
- Les bords biseautés facilitent l’accès aux lames
Spécification
Non autoclavable | |
Lame de microscope | |
HDPE | |
Non stérile |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Porte-lames