Learn More
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’UF30
Document QI / QO avec enquête de distribution de la température pour une valeur de température librement sélectionnable.
Marque: Memmert™ UF30D00125
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Comprend un relevé de la répartition des températures avec 9 points de mesure de la température (taille 30) et 27 points de mesure (tailles 55 - 1060) conformément à la norme DIN 12880:2007-05 (autres valeurs de température sur demande)
- Liste de contrôle QP destinée à assister la validation effectuée par le client
Spécification
Étuve UF30 | |
Documentation QI / QO | |
Données du test |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Memmert™ Document QI / QO avec données de test pour l’UF30 > S’utilise avec : UF30
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu