Learn More
Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads
For use with epMotion™ 96 Flex in hard-shell case. Requires base device for operation.
Marque:  Eppendorf™ 5069000527
7250.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 30040081
  • 7279.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • For use with epMotion™ 96 Flex (not included)
  • Intuitive semi-automated handling of 96- and 384-well plates
  • Calibrated according to ISO 23783-2 standards
  • Includes hard shell case for transport and storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Dispensing Head
0.5 to 300 μL
epMotion™ 96 Flex, and epT.I.P.S.™ Motion Reload System
4.6 lb.
1 Ea.
Non autoclavable
Cell culture, Molecular biology
1 Ea.
2.1 kg
Vidéos
  • epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      epMotion 96 Flex tutorial Change of dispensing heads
    Certificats
    Voir les accessoires
    Nom du produit
    Eppendorf™ 96-channel Dispensing Heads > 0.5 to 300 μL