Learn More
Invitrogen™ Glycine UltraPure™
Convient au tamponnage à des extrêmes de plage de tampon commune
Marque: Invitrogen™ 15527013
Description
- La glycine UltraPure est un acide aminé, avec un pKa1 de 2,3 et un pKa2 de 9,6, utilisé dans la préparation de certains tampons d’électrophorèse.
Électrophorèse sur gel 1D, ChIP-on-Chip, biologie chromatine, immunoprécipitation de chromatine (ChIP), électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse, ARNi, recherche sur l’ARN non codant et épigénétique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Spécification
Glycine | |
UltraPure™ | |
500 g | |
Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace |
Stocker entre 15°C et 30°C. | |
Glycine | |
De qualité biologie moléculaire | |
Poudre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
22C0256165 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 15527013 |
22E0656585 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 15527013 |
22G0856956 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 15527013 |
23G2556741 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 15527013 |
23G2556739 | Certificat d’analyse | 29/01/2025 | 15527013 |