Learn More
Köttermann Simple paillasse
Code produit. 17302199
Click to view available options
Dimensions (P x L x H):
600 x 900 x 750 mm
600 x 900 x 900 mm
750 x 900 x 750 mm
750 x 900 x 900 mm
600 x 1200 x 750 mm
600 x 1200 x 900 mm
600 x 1500 x 750 mm
600 x 1500 x 900 mm
750 x 1200 x 750 mm
750 x 1200 x 900 mm
750 x 1500 x 750 mm
750 x 1500 x 900 mm
Type de la partie supérieure:
Plan de travail Trespa™ TopLab™ PLUS
Plan de travail en mélamine TopResist™
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17302199
Marque: Köttermann 50500132
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Ce banc simple remplit une variété de tâches dans le laboratoire.
  • Disponible pour une hauteur de travail assise ou debout
  • Stationnaire
Spécification
Dimensions (P x L x H) 600 x 900 x 900 mm
Nbre d’étagères 1
Type de la partie supérieure Plan de travail en mélamine TopResist™