Learn More
Invitrogen™ Coloration de gel d’acide nucléique vert I SYBR™, concentré 10 000 X dans du DMSO
Coloration extrêmement sensible pour détecter l’ADN double brin (ADNdb) dans les gels d’agarose et de polyacrylamide
Marque:  Invitrogen™ S7567
Code produit. 10207252
  • 1028.00€ / 1mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Le SYBR Green I présente une sensibilité supérieure pour l’ADNdb, il est donc particulièrement utile pour les dosages où la présence d’ARN contaminant ou d’ADNsb peut fausser les résultats. Grâce à sa fluorescence de fond exceptionnellement faible et ses caractéristiques spectrales, qui correspondent étroitement aux sources de lumière et aux jeux de filtres dans les instruments existants, la coloration verte SYBR Green I est idéale pour les scanners laser.
Utilisation du produit 1 ml colore 100 mini-gels.
  • Sensibilité : au moins quatre fois supérieure au bromure d’éthidium pour l’ADN dans les gels d’agarose
  • Facilité d’utilisation : les gels imbibés dans la coloration diluée sont visualisables sans dessalage
  • Compatibilité : avec les transilluminateurs d’UV, les systèmes de documentation de gels et les scanners laser
  • Flexibilité : pour une utilisation dans une large gamme d’applications, notamment l’identification d’ADN, les dosages PCR, les dosages sur les dommages à l’ADN, l’analyse d’échantillons complexes et la détection PCR en temps réel
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
• Fourni sous forme de concentré 10 000 X dans du DMSO
Conserver à -20°C, à l’abri de la lumière dans un dessiccateur.
Fluorescence
Coloration sur gel des acides nucléiques
Température ambiante
Détection sur gel
SYBR Vert I
1 ml
ADN
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2980704 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/08/2024 Catalog NumberS7567
Numéro de lot2734942 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/09/2023 Catalog NumberS7567
Numéro de lot2549233 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2022 Catalog NumberS7567
Numéro de lot2415754 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/12/2021 Catalog NumberS7567
Numéro de lot2329014 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/05/2021 Catalog NumberS7567
Nom du produit
Invitrogen™ Coloration de gel d’acide nucléique vert I SYBR™, concentré 10 000 X dans du DMSO > 1 ml