missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RPS6KA1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 16463-1-AP-20UL

Code nomenclature Nacres: NA.46

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16846094

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

This gene encodes a zinc finger protein of unknown function. It bears similarity to a zinc finger protein which acts as a transcriptional activator. This gene lies in a region of the X chromosome which has been associated with mental retardation.
Spécification

Spécification

RPS6KA1
Polyclonal
Unconjugated
RPS6KA1
HU 1, MAPKAP kinase 1a, MAPKAPK 1a, MAPKAPK1A, p90 RSK 1, p90RSK1, p90S6K, Ribosomal S6 kinase 1, RPS6KA1, RSK, RSK 1, RSK1, S6K alpha 1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
20111, 6195, 81771
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P18653, Q15418, Q63531
RPS6KA1
RPS6KA1 Fusion Protein Ag9537
20 μL
Primary
Human, Rat, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado