Learn More
Invitrogen™ Mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II
Catalyse la recombinaison in vitro de produits PCR pour générer des clones d’entrée
Marque: Invitrogen™ 11789020
254.60 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24107" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Solution protéinase K (2 μg/μl) et un vecteur de contrôle positif
Description
- Catalyse la recombinaison in vitro des produits PCR ou le sous-clonage des fragments d’ADN à partir de clones (contenant des sites attB) et d’un vecteur donneur (contenant des sites attP) pour générer des clones d’entrée
- Contient des enzymes et un tampon dans un mélange unique afin de permettre une préparation pratique de réactions de dix microlitres en moins d’étapes de pipetage
- Stabilité du produit garantie pendant 6 mois lorsqu’il est correctement conservé entre -20°C et -80°C
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Le mélange d’enzymes Gateway™ BP Clonase™ II comprend une solution de protéinase K (2 µg/µl) et un vecteur de contrôle positif. Stockage entre -20°C et -80°C. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct. | |
BP Clonase | |
20 réactions | |
Clonase™, Gateway™ |
Glace carbonique | |
Tampon enzymatique | |
Mélange enzymatique BP Clonase |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.